Key Documents
52627-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DPA-6S
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
product line
Discovery®
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
impurities
<5% Water content
matrix
polyamide resin base material
matrix active group
amide, poly- phase
particle size
50-160 μm
pH range
4.5-7.5(surface pH)
bulk density
0.2‑0.3 g/mL
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Mecanismo de retención: Fase inversa
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas o metanólicas
  • Resina de poliamida: Tamaño de partícula: 50-160μm, Surf pH: 4,5-7,5, Densidad: 0,2-0,3 cm3/g, Contenido de agua: < 5 %
  • Usada para la adsorción de compuestos polares (grupos -OH, compuestos esp. fenólicos) de soluciones acuosas o metanólicas en mecanismo de fase inversa mediante fuertes enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo del compuesto y los grupos amida de la resina
  • Útil para la extracción de taninos, clorofila, ácido húmico, terpenoides farmacológicamente activos, flavanoides, ácido gálico, catecol A, ácido protocatequínico y fluoroglucinol
  • También es útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
  • Retiene quinonas de modo irreversible
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)