50969-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express OH5, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 3 ea
Extensión del etiquetado
2.8% carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
superficie
120 m2/g
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)