Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860M
Feature:
Holds 15 and 50 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
cardboard
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
L × W × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
size
145x145x122 mm
Features and Benefits
- low cost way to organize your tubes
- ecomonical cardboard racks are disposable
- write-on surface for descriptions or self numbering system
- partitions supplied flat - packed for space-saving storage
- partitions available in two sizes
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?