503096
Supelpure-O Oxygen/Water Trap
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Sinónimos:
SUPELPURE-O, 750CC, 1/2IN FITTINGS
About This Item
Productos recomendados
volumen
750 cc
Adaptador
1/2 in. fitting
Descripción general
Dimensions:
- 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
- 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
- S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)