Merck
22992
Supelco
Trampa desechable de oxígeno/humedad Oxiclear
1/8 in. fitting
Sinónimos:
DISPOSABLE PURIFIER 1/8 EA
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
fitting
1/8 in. fitting
General description
Purificador de Gas Desechable marca Oxiclear - Elimina oxígeno, trazas de agua y contaminantes orgánicos de tres cilin-dros de 300ft3 (8.5m3) de gas de arrastre inerte. La producción es menor que 1 ppm de oxígeno si el nivel
de entrada de O2 no excede las 10 ppm.
Legal Information
Oxiclear is a trademark of Labclear
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)