29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
cone tip stainless steel needle
needle size
23s-26s ga
feature
needle type N (cemented needle)
point style 1
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203362
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Categorías relacionadas
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)