Documentos clave
28614-U
Jeringa Hamilton® 701N
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
Características
Microliter
Syringe, Fixed Needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203072
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)