Documentos
29039-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
9 mm
diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
compatibility
for use with 2mL vial with 9mm thread
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)