Documentos clave
27165
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black phenolic hole cap
tamaño de rosca
18-400
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
149 °C temp. limit
diám. × Al
20 mm × 11.3 mm
Agujero diám.
12 mm
Adaptador
thread for 18-400
compatibilidad
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
Descripción general
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)