27156
Tapones de goma, PTFE/goma roja, paquete de 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 13 mm × 0.050 in., for use with 7 mL vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
envase
pkg of 100 ea
D.E.
13 mm
diám. × grosor
13 mm × 0.050 in.
compatibilidad
for use with 7 mL vials
for use with screw cap, 15-425
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)