22313-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 11mm crimp top vials, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
compatibilidad
for use with 11mm crimp top vials
Categorías relacionadas
Descripción general
The adjustable hand crimper is ideal if you use varying thickness of septa in your analysis. This product has the ability to be adjusted for changes in septa thickness.
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)