The vials/caps in Product No. 27046-U are not explicitly temperature rated. The vials are made from Type 1 amber borosilicate glass, and the caps are made from polypropylene. Both the vials and caps are designed to be autoclavable at temperatures up to 135 °C, while the borosilicate glass in the vials should be able to withstand temperatures up to 500 °C for short durations.
27046-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septum
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black polypropylene cap (open-top)
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the usable temperature range?
1 answer-