27003
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
About This Item
Productos recomendados
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
Categorías relacionadas
Application
Los componentes del kit también están disponibles por separado
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)