Documentos clave
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga
descripción
NLL-LC
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 39895
aguja L × D.E.
51 mm × 0.71 mm
Adaptador
luer lock
Descripción general
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)