26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
NLL-5/23H
Características
point style 5
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 39803
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Adaptador
luer lock
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)