26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 25UL FN PT#2, 25GA
About This Item
Productos recomendados
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type Fixed
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 003000
needle L
50 mm
volume
25 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Journal of Chromatography A, 648.1, 199-211 (1993)
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)