24939
Purge/Trap J BTEXTRAP™
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinónimos:
PURGE TRAP J, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)