20080-U
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Sinónimos:
VOCARB purge trap (Encon)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
fabricante / nombre comercial
Purge Trap K
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with Encon
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)