24881
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red PTFE/white silicone (with slit)
envase
pkg of 1000 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diám. × grosor
8 mm × 1.5 mm
compatibilidad
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)