22035-U
Tapón Swagelok®
Swagelok® 400-P, stainless steel, 1/4 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 400P,SS PLUGS 1/4" PK2
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Swagelok® 400-P
fitting
1/4 in. Swagelok
Application
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Legal Information
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)