Documentos clave
22018-U
Caps
brass, 1/8 in. male
Sinónimos:
Swagelok® 200C,BRASS CAPS 1/8" PK6
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiales
brass
envase
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
Adaptador
1/8 in. male
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Aplicación
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)