21159
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinónimos:
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Productos recomendados
composición
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
fabricante / nombre comercial
Vocarb® 3000 Purge Trap K
colector de purga tamaño
11 1/4 in. (28.6 cm)
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with CDS Peakmaster
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)