ZRB2668
Anti-Ovalbumin Antibody, clone 3G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G13, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 42.88 kDa
observed mol wt ~43 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
chicken
envase
antibody small pack of 25
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
chicken ... SERPINB14(396058)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Chicken egg ovalbumin.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Chicken egg ovalbumin.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Chicken egg Ovalbumin..
Affinity Binding Assay Analysis: A representative lot of this antibody bound Ovalbumin with a KD of 2.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial of dilutions from a representative lot detected Ovalbumin.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)