ZMS1089
Anti-Ubiquitin Lys63 Antibody, clone HWA4C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Ub
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HWA4C4, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aλ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBB(7314)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ubiquitin Lys63 in Ubiquitin K63, Ubiquitin K11, and Ubiquitin K48.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Ubiquitin-Lys63 with a KD of 5.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Ubiquitin Lys63, but not Ubiquitin K11 or GST protein.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)