SAB5701119
Anti-K48-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
all
concentración
1.51 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
ubiquitination (Lys48)
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K48 linkage).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)