Z742411
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black
Sinónimos:
slide storage
About This Item
Productos recomendados
Materiales
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Características
Holds 20 x slides 76x26 mm
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 2306-6-CS
L × An × Al
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)