Documentos clave
HS15990A
Slide box
25 place, blue
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15990A
tamaño
43x24x88 mm
color
blue
Características y beneficios
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)