Z710911
Hybridization tube storage rack
Sinónimos:
805015
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Características
Holds 6 x hybridization bottles
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 805015
Descripción general
- Acrylic rack for safe transport or laboratory storage. Holds up to six tubes.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)