Documentos clave
Z380202
Test tube half racks for orbital mixer
16-mm tubes 5 × 6 array
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
Características
Holds 25 x 16 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18748-0016
tamaño
128 mm × 105 mm × 72 mm
Aplicación
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)