Z3777
ZD7288 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(N-Ethyl-N-phenylamino)-1,2 dimethyl-6-(methylamino) pyrimidinium chloride, ICI-D7288, N-Ethyl-1,6-dihydro-1,2-dimethyl-6-(methylimino)-N-phenyl-4-pyrimidinamine hydrochloride, ZD 7288
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
emisor
AstraZeneca
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.CCN(c1ccccc1)C2=CC(=N/C)\N(C)C(C)=N2
InChI
1S/C15H20N4.ClH.H2O/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H;1H2/b16-14+;;
Clave InChI
NCEDDDWQLCMZQG-UPONXUSQSA-N
Aplicación
neocortical tissue. It has been used as hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated (HCN)-channel blocker to test the involvement of HCN channels in the phototransduction pathway.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.