Z328359
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
About This Item
Productos recomendados
Características
color-coded orange
electronic: no
single-channel
DE-M marking
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701807
intervalo de medición del volumen
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volumen
10 μL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)