Z323527
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Características
subdivision 0.02 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 12484
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Longitud
~800 mm
volumen
10 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)