Documentos clave
CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
Sinónimos:
burette precision, burettes, Corning® 2128
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.01 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
capacidad
5 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)