Documentos clave
Z290793
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Sinónimos:
Nylon membrane filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Filter membranes, nylon, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Materiales
Nylon membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100
Diámetro
47 mm
grosor
60-125 μm
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Los filtros de nailon son hidrofilos y no se utilizan materiales humectantes en su fabricación. Con un nivel extraíble de <0,0015 mg/cm2, son ideales como disolvente y preparación de la muestra para HPLC. Debido a su elevada capacidad de fijación no específica no son recomendables para soluciones de proteínas. Compatible con agua y la mayoría de disolventes orgánicos. Para autoclaves; no es afectado por temperaturas de hasta 180 °C.
Aplicación
Nylon filter membranes have been used infiltering solvents during the determination of phenolic compounds byhigh-performance liquid chromatography (HPLC).[1][2][3]
Características y beneficios
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phenolics, antioxidant capacity and bioaccessibility of chicory varieties (Cichorium spp.) grown in Turkey
Yasemin S, et al.
Food Chemistry, 217, 483-489 (2017)
Phenolic compounds composition and in vitro antioxidant activity of Nigerian Amaranthus viridis seed as affected by autoclaving and germination
Oyekemi O, et al.
MEASUREMENT, 6, 100028-100028 (2022)
Nurcan Değirmencioğlu et al.
Food chemistry, 194, 587-594 (2015-10-17)
In this study, the changes in phenolic composition, total phenolic content, and antioxidant capacity of tarhanas supplemented with oat flour (OF) at the levels of 20-100% (w/w) after three drying treatments (sun-, oven-, and microwave drying) were investigated. A total