Documentos clave
Z290785
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Filter membranes, nylon, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Materiales
Nylon membrane
esterilidad
non-sterile
Diámetro
90 mm
grosor
60-125 μm
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Los filtros de nailon son hidrofilos y no se utilizan materiales humectantes en su fabricación. Con un nivel extraíble de <0,0015 mg/cm2, son ideales como disolvente y preparación de la muestra para HPLC. Debido a su elevada capacidad de fijación no específica no son recomendables para soluciones de proteínas. Compatible con agua y la mayoría de disolventes orgánicos. Para autoclaves; no es afectado por temperaturas de hasta 180 °C.
Características y beneficios
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)