Documentos clave
Z290769
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
stainless steel membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass housing
stainless steel membrane (support)
envase
pkg of 1 ea
membrana diám.
47 mm
Adaptador
connector for stopper
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)