Documentos
XX2004720
Millipore
Portafiltros Hydrosol de 47 mm, acero inoxidable
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Sinónimos:
Vacuum filtration
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Quality Level
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
diam.
11.4 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
funnel capacity
650 mL
prefilter diam.
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Hydrosol Filter holder
shipped in
ambient
General description
El portafiltros Hydrosol está diseñado para la filtración de líquidos inflamables. A diferencia de otros portafiltros, el Hydrosol incluye una unidad de conexión a tierra para evitar chispas por descargas estáticas, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad.
Aplicaciones:
Filtración al vacío de líquidos inflamables
XX2004720 Portafiltros Hydrosol, 47 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2004704 Conjunto de embudo y anillo de bloqueo, acero inoxidable
XX2004708 Rejilla de soporte, 47 mm, acero inoxidable
XX2004702 Base con rejilla, junta y soporte
XX2004703 Junta, PTFE
XX2004718 Tapón Nº 8, orificio de 9,5 mm, silicona
XX20047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltro Hydrosol
Accesorios
XX1004705 Matraz de filtración al vacío, 1 l
XX1004744 Matraz de filtración al vacío, 4 l
XX7100004 Tubos de 3/16 pulg. D.I. x 140 cm, silicona
XX6200006P Pinzas para filtro de extremo romo, acero inoxidable
XX2604735 Colector de 3 posiciones, 47 mm, PVC
XX2504735 Colector de 3 posiciones de acero inoxidable, 47 mm
XX2504700 Colector de 6 posiciones de acero inoxidable, 47 mm, acero inoxidable
WP6211560 Bomba de alto rendimiento, 115 V/60 Hz
WP6222050 Bomba de alto rendimiento, 220 V/50 Hz
WP6210060 Bomba de alto rendimiento, 100 V/50-60 Hz
Principle
Vacío
Visite la Librería de documentos
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.