Acerca de este artículo
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
, off-white to brown or White to orange-brown
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow (and Very Faint Orange to Faint Orange)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Application
- antibiótico en la determinación de las concentraciones inhibidoras mínimas (MIC) Streptomyces coelicolor
- en el tratamiento de las moscas de la arena infectadas por Leishmania
- en el tratamiento antibiótico combinado en ratones con asma inducido
Biochem/physiol Actions
Espectro antimicrobiano: activo contra las bacterias grampositivas
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vancomicina hydrochloride from Streptomyces orientalis
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?