Merck
T2944
Trizma® hydrochloride solution
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
A series of Pre-mixed solutions of TRIZMA Base and TRIZMA HCl to provide commonly used pH values for Tris buffers. No mixing or pH adjustment necessary. Guaranteed accuracy ± 0.1 pH units.
Application
Trizma® hydrochloride solution has been used as buffering agent in transcriptomics studies of kidney organoid cells.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)