Documentos clave
SRP0601
Sigma-Aldrich
PD-1 (L128A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
44.5 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDCD1(5133)
Descripción general
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 25-167 with an L128A mutation, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)