SRP0306
HDAC Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
HDAC, histone deacetylase
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 250 nmol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
Aplicación
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Forma física
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)