Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H31N3O6
Peso molecular:
445.51
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Histone Deacetylase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
BOC-Ac-Lys-AMC (MAL) is used as a fluorogenic substrate for assaying both human zinc and NAD+-dependent histone deacetylases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?