SML3008
SCIO-469
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(6-Chloro-5-((2R,5S)-4-(4-fluorobenzyl)-2,5-dimethylpiperazine-1-carbonyl)-1-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide, 6-Chloro-5-[[(2R,5S)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethyl-1-piperazinyl]carbonyl]-N,N,1-trimethyl-a-oxo-1H-indole-3-acetamide, SCIO 469, SCIO469, Scios 469, Scios-469, Scios469, Talmapimod
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(C1=CN(C2=C1C=C(C(Cl)=C2)C(N3[C@@H](CN([C@H](C3)C)CC4=CC=C(C=C4)F)C)=O)C)=O)N(C)C
InChI
1S/C27H30ClFN4O3/c1-16-13-33(17(2)12-32(16)14-18-6-8-19(29)9-7-18)26(35)21-10-20-22(25(34)27(36)30(3)4)15-31(5)24(20)11-23(21)28/h6-11,15-17H,12-14H2,1-5H3/t16-,17+/m0/s1
Clave InChI
ZMELOYOKMZBMRB-DLBZAZTESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)