Merck
SML1672
Sigma-Aldrich
JT010
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-N-(3-methoxypropyl)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19ClN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
354.85
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
InChI
1S/C16H19ClN2O3S/c1-21-9-3-8-19(15(20)10-17)16-18-14(11-23-16)12-4-6-13(22-2)7-5-12/h4-7,11H,3,8-10H2,1-2H3
Clave InChI
KZMAWJRXKGLWGS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable (>90% remains after 2 h in 1 mM DTT or 2-mercaptoethanol) chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative that acts as a potent and TRPA1-selective channel activator via covalent modification of TRPA1 active site Cys621. JT0101 stimulates calcium influx in TRPA1-transfected HEK293 cells in a dose-dependent manner (EC50 = 650 pM) with excellent selectivity over TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM8, and TRPC5 channels (EC50 >1 μM).
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kento Tazawa et al.
The American journal of pathology, 190(12), 2417-2426 (2020-09-14)
Increased expression of the transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel has been detected in carious tooth pulp, suggesting involvement of TRPA1 in defense or repair of this tissue after exogenous noxious stimuli. This study aimed to elucidate the induction