Merck
W0519
WS-12
≥98% (HPLC), TRPM8 agonist, powder
Sinónimos:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NO2
Número CAS:
Peso molecular:
289.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
WS-12, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(NC(=O)C2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C)cc1
InChI
1S/C18H27NO2/c1-12(2)16-10-5-13(3)11-17(16)18(20)19-14-6-8-15(21-4)9-7-14/h6-9,12-13,16-17H,5,10-11H2,1-4H3,(H,19,20)/t13-,16?,17?/m1/s1
InChI key
HNSGVPAAXJJOPQ-NVPAJSRCSA-N
Biochem/physiol Actions
WS-12 is a high-affinity, selective TRPM8 (cold menthol receptor 1; CMR1) agonist.
WS-12 is a high-affinity, selective TRPM8 (cold menthol receptor 1; CMR1) agonist. TRPM8 agonists induce a cooling sensation in sensory neurons and produce profound, mechanistically novel analgesia in chronic pain states such as neuropathic pain.
WS-12 is a menthol derivative, that shows a specific binding affinity towards TRPM8 (transient receptor potential cation channel subfamily M member 8) receptor. TRPM8 is associated with prostate cancer and thus, WS-12 might be useful in reducing the progression of cancer.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)