Merck
SML1359
Sigma-Aldrich
CM037
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetic acid ethyl ester, A37, Ethyl 2-((4-oxo-3-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-3,4-dihydrobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25N3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
431.57
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(CCCN2CCCC2)C(SCC(OCC)=O)=NC3=C1SC4=CC=CC=C43
InChI
1S/C21H25N3O3S2/c1-2-27-17(25)14-28-21-22-18-15-8-3-4-9-16(15)29-19(18)20(26)24(21)13-7-12-23-10-5-6-11-23/h3-4,8-9H,2,5-7,10-14H2,1H3
Clave InChI
SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1). CM037 binds to the aldehyde binding pocket of ALDH1A1.
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)