Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O)=O
InChI key
FSXIBBYWVGWQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCT-501 is a potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1, a dehydrogenase that has been found to be elevated in certain cancers and in cancer stem cells. NCT-501 had an IC50 value of 40 nM and was found to be 1000-fold selective for ALDH1A1 over other ALDH enzymes and other dehydrogenases. NCT-501 treatment of head and neck squamous-cell carcinoma (HNSCC) explants in combination with cisplatin resulted in a significant decrease in proliferating cells.
Potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?