SML1247
NAB2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)CNC(=O)c2cc3nc[n](c3cc2)c4c(ccc(c4)C)C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
Clave InChI
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)