Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
296.40
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1798411
Assay:
≥97%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
78-80 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX15(246)
Biochem/physiol Actions
Eicosatetraynoic acid (ETYA) is a non-metabolizable analog of ω-6 arachidonic acid. ETYA is a strong activator of the human peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα). It acts as an inhibitor of lipoxygenases (LOX) and cyclooxygenases (COX).
Eicosatetraynoic acid is a lipoxygenase and cyclooxygenase inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?