SML0654
Entacapone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyano-N,N-diethyl-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)propenamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(\C(=O)N(CC)CC)/C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
Clave InChI
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)